Z741648
Sartorius pipette tips
volume range 100-5000 μL, Standard, rack, non-sterile
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
Conditionnement
pack of 50 ea
Fabricant/nom de marque
Sartorius 780304
Volume maximum
5 mL
Gamme de volumes
100-5000 μL
Volume
100—5000 μL
Catégories apparentées
Description générale
Optifit Tips are available in various packaging types for all your needs:
- Single Tray racks – purity certified tip racks
- Refill Packs - purity certified and ecological refill packages
- Refill Towers - space-saving and ecological refill packages
- Flexibulk boxes - space-saving, ecological and economical bulk boxes
- Standard bulk – economical bulk boxes
While Optifit Tip trays are colour coded for easy matching with a corresponding, colour coded Sartorius pipette, they do also match with most other pipette due to their universal design.
Strict quality standards, ISO 9001 and ISO 13485, are followed from tip R&D to production and delivery. The purity certified tips are manufactured in ISO 8 classified clean room conditions to avoid any contaminations and are tested for DNase, RNase and endotoxins per each tip lot. Pre-sterilised tips are also available for the purest laboratory work. Sartorius offers a selection of pipette tips, extended and large volume tips, for special needs.
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.