Z741602
Standard Safe-Cone Filter
diam. 6.73 mm, polyethylene
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyethylene
Conditionnement
package of 50 (individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
Sartorius 721005
Diamètre
6.73 mm