Principaux documents
Z728152
Hettich® fixed angle rotor, 30 place
for ROTINA 420/420R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 30 place (w/ bio-containment lid)
Synonyme(s) :
Hettich® centrifuge rotors
About This Item
Code UNSPSC :
41103900
Nomenclature NACRES :
NB.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
to hold 30 x 0.2/2.0 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 4790
Paramètres
24,400 max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models ROTINA 420/420R
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG