Z719595
Sorenson™ low binding standard tips
maximum volume 200 μL, pkg of 96 tips CellRack, sterile
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless
natural tip
polypropylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
barrier: no
Conditionnement
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
pkg of 96 tips CellRack
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Fabricant/nom de marque
Sorenson 15280T
Volume maximum
200 μL