Principaux documents
Z717444
Syringe tips for Nichiryo 8100 repetitive volume dispenser
maximum volume 0.6 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
Volume maximum:
0.6 mL
Stérilité:
non-sterile
Caractéristiques:
electronic: no
single-channel
Conditionnement:
pack of 100 ea (syringe (0.06 mL))
Fabricant/nom de marque:
Nichiryo SG-S
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
electronic: no
single-channel
Conditionnement
pack of 100 ea (syringe (0.06 mL))
Fabricant/nom de marque
Nichiryo SG-S
Disponibilité
not available in (Not available in France)
Volume maximum
0.6 mL
Catégories apparentées
Description générale
Syringes are autoclavable for re-use, saving plastic waste and cost (except 3 mL and 60 mL syringes).