Principaux documents
Z717398
Nichiryo pipette tips
maximum volume 5 mL, universal, bulk pack
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
Volume maximum:
5 mL
Stérilité:
non-sterile
Caractéristiques:
DNase free
RNase free
barrier: no
Conditionnement:
pack of 100 ea (Bag)
Fabricant/nom de marque:
Nichiryo BMT-XR
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
colorless
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier: no
Conditionnement
pack of 100 ea (Bag)
Fabricant/nom de marque
Nichiryo BMT-XR
Disponibilité
not available in (France)
Volume maximum
5 mL
Caractéristiques et avantages
  • RNase and DNase free
  • Fits most pipettes
  • Premium packaging featuring stand-up and puncture-resistant bags
  • Racked tips are offered in both hinged and lift-off tops
Autres remarques
Browse all pipette tips