Z663085
Kern EW series Toploader balances
Kern EW 3000-2M + 963-127, DKD Calibration Certificate included
Synonyme(s) :
laboratory balance, weighing balance
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
230 V
Matériaux
stainless steel weighing plate
Caractéristiques
CE compliant
DKD Calibration Certificate included
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kern EW 3000-2M + 963-127
Disponibilité
not available in USA and Canada
Plage de mesure de la capacité de pesée
3,000 g, resolution: 0.01 g, linearity: ±0.02 g
Larg. × Prof. × Haut.
180 mm × 230 mm × 85 mm
Diam. de la plateforme
140 mm
Poids
2 kg
Alimentation par piles
rechargeable
Catégories apparentées
Description générale
- Large LCD display
- Capacity display
- Protective working cover
- Test weight
- 3 years warranty