Principaux documents
Z658014
Hettich® centrifuge buckets
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, bucket/carrier for rotor 1628
About This Item
Code UNSPSC :
41103910
Nomenclature NACRES :
NB.22
Caractéristiques
Holds 1 x 15 mL tube
Fabricant/nom de marque
Hettich 1621
Disponibilité
available only in EU
not available in USA and Canada
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with rotor 1628 (Z665533)
Description générale
  • compatible with rotor 1628 (Z665533)
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG