Principaux documents
Z657867
Hettich® centrifuge adapters
for 4.5-5 mL blood/urine tubes (11x92 mm) and 7ml round bottom tubes (12x100 mm)
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.22
Description
for UNIVERSAL 320/320R and ROTINA 38/38R
Caractéristiques
Holds 7 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 5230
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 1427 (bucket)
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG