Z652164
Hettich® MIKRO 200/200R centrifuge accessories
for MIKRO 200/200R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 4 place, for PCR strips
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
RCF 12,490
capacity 12,490 mL
Fabricant/nom de marque
Hettich 2418
Technique(s)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Description générale
Informations légales
Nécessaire, mais non fourni