Principaux documents
Z601179
Hettich® MIKRO 220/220R centrifuge accessories
for MIKRO 220R Centrifuge, Adapter for 50 mL Falcon tubes (29 x 115 mm)
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.22
Caractéristiques
Holds 50 mL tubes
Conditionnement
pack of 3 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1641
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 1016, 1137 (rotors)
Description générale
  • compatible with rotor 1016 (Z601381)
  • rotor 1016 (Z601381) is only compatible with the MIKRO 220R Centrifuge
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Nécessaire, mais non fourni