Principaux documents
Z380237
Jars Nalgene® style 2118
capacity 125 mL
Synonyme(s) :
laboratory jars, nalgene jars
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
Matériaux
polypropylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
Joint
Joints threaded neck (70)
Agence
suitable for EPA OTM-45
Description
Autoclavable with closure completely unscrewed
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pkg of 12
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 2118-0004
Capacité
125 mL
Application(s)
PFAS testing
Description générale
Translucent with excellent chemical resistance.
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Afficher tout