Principaux documents
Z330949
Lenz® Squibb separating funnel
funnel capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PTFE key
borosilicate glass 3.3
Joint
joint: ST/NS29/32
Caractéristiques
graduated: no
Fabricant/nom de marque
Bistabil®
Lenz 4.0141.58
Capacité de l'entonnoir
500 mL
Alésage du bouchon
4.0 mm
Informations légales
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH