Z290696
Vacuum filtration assembly funnel tops
Funnel top, funnel capacity 15 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.24
Produits recommandés
Matériaux
glass housing
Caractéristiques
graduation
Conditionnement
pkg of 1 ea
Capacité de l'entonnoir
15 mL
Diam. de la membrane
25 mm
Diam. du col
25 mm