WH0064324M5
Monoclonal Anti-NSD1 antibody produced in mouse
clone 1C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ARA267, Anti-DKFZp666C163, Anti-FLJ22263, Anti-SOTOS, Anti-STO, Anti-nuclear receptor binding SET domain protein 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NSD1(64324)
Description générale
Immunogène
Sequence
DQTCELPRRNCLLPFSNPVNLDAPEDKDSPFGNGQSNFSEPLNGCTMQLSTVSGTSQNAYGQDSPSCYIPLRRLQDLASMINVEYLNGSADGSESFQDPEKSDSRAQT
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable