Merck
Toutes les photos(5)
Key Documents
WH0027065M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-D4S234E antibody produced in mouse
clone 1C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-D4S234, Anti-DNA segment on chromosome 4 (unique) 234 expressed sequence, Anti-NSG1, Anti-P21
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... D4S234E(27065)
Immunogène
D4S234E (AAH01745, 1 a.a. ~ 185 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MVKLGNNFAEKGTKQPLLEDGFDTIPLMTPLDVNQLQFPPPDKVVVKTKTEYEPDRKKGKARPPQIAEFTVSITEGVTERFKVSVLVLFALAFLTCVVFLVVYKVYKYDRACPDGFVLKNTQCIPEGLESYYAEQDSSAREKFYTVINHYNLAKQSITRSVSPWMSVLSEEKLSEQETEAAEKSA
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable