WH0006595M6
Monoclonal Anti-SMARCA2 antibody produced in mouse
clone 2D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-BAF190, Anti-BRM, Anti-FLJ36757, Anti-MGC74511, Anti-SNF2L2, Anti-SNF2LA, Anti-SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 2, Anti-Sth1p, Anti-hBRM, Anti-hSNF2a
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMARCA2(6595)
Description générale
Immunogène
Sequence
KILLDPNSEEVSEKDAKQIIETAKQDVDDEYSMQYSARGSQSYYTVAHAISERVEKQSALLINGTLKHYQLQGLEWM
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable