WH0002120M1
Monoclonal Anti-ETV6 antibody produced in mouse
clone 3B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-TEL, Anti-ets variant gene 6 (TEL oncogene)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ETV6(2120)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MSETPAQCSIKQERISYTPPESPVPSYASSTPLHVPVPRALRMEEDSIRLPAHLRLQPIYWSRDDVAQWLKWAENEFSLRPIDSNTFEMNGKALLLLTKEDFRYRSPHSGDVLYELLQHILKQRKPRILFSPFFHPGNSIHTQPEVILHQNHEEDNCVQRTPRPSVDNVHHNPPTIELLHRSRSPITTNHRPSPDPEQRPLRSPLDNMIRRLSPAERAQGPRPHQENNHQESYPLSVSPMENNHCPASSESHPKPSSPRQESTRVIQLMPSPIMHPLILNPRHSVDFKQSRLSEDGLHREGKPINLSHREDLAYMNHIMVSVSPPEEHAMPIGRIADCRLLWDYVYQLLSDSRYENFIRWEDKESKIFRIVDPNGLARLWGNHKNRTNMTYEKMSRALRHYYKLNIIRKEPGQRLLFRFMKTPDEIMSGRTDRLEHLESQELDEQIYQEDEC
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable