WH0000572M2
Monoclonal Anti-BAD antibody produced in mouse
clone 3H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-BBC2, Anti-BCL2-antagonist of cell death, Anti-BCL2L8
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3H8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aλ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BAD(572)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
IRSRHSSYPAGTEDDEGMGEEPSPFRGRSRSAPPNLWAAQRYGRELRRMSDEFVDSFKKGLPRPKSAGTATQMRQSSSWTRVFQSWWDRNLGRGSSAPSQ
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable