T7329
Taurolidine
>97% (NMR), powder
Synonyme(s) :
4,4′-Methylenebis(tetrahydro-1,2,4-sulfadiazine 1,1-dioxide), Taurolin, Tauroline
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
>97% (NMR)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O=S1(=O)CCN(CN1)CN2CCS(=O)(=O)NC2
InChI
1S/C7H16N4O4S2/c12-16(13)3-1-10(5-8-16)7-11-2-4-17(14,15)9-6-11/h8-9H,1-7H2
Clé InChI
AJKIRUJIDFJUKJ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable