T4144
Anti-Lectin, Triticum vulgaris antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-WGA, Anti-Wheat germ lectin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
fractionated antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
Triticum vulgaris
Conditionnement
vial of 2 mL
Technique(s)
indirect ELISA: 1:50,000
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
- immunolabeling experiments
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable