T3293
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3138
nominal capacity 30 mL
Synonyme(s) :
High-Speed Centrifuge Tubes, Nalgene tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cap (PP sealing cap)
round bottom tube
transparent polycarbonate
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RCF 50,000 × g
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 3138-0030
Capacité nominale
30 mL