T3134
N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
≥95%, powder
Synonyme(s) :
TMPPD, Wurster’s reagent
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Couleur
off-white to gray-brown
Pf
222-224 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 500 mg/10 mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C10H16N2.2ClH/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4;;/h5-8H,1-4H3;2*1H
Clé InChI
FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Attention
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable