T2815
Transforming Growth Factor-β2 human
≥97% (electrophoresis), recombinant, expressed in NSO cells, powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
hTGF-β2, TGF-β2
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Transforming Growth Factor-β2 human, TGF-β2, recombinant, expressed in NSO cells, powder, suitable for cell culture
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in NSO cells
Essai
≥97% (electrophoresis)
Forme
powder
Puissance
0.04 ng/mL ED50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
25 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
pkg of 2 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤1 EU/μg
Adéquation
suitable for
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TGFB2(7042) , TGFBR2(7048)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Material in a Rabbit Model