T182
Tyrphostin A9
solid
Synonyme(s) :
Malonoben, [[3,5-bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methylene]propanedinitrile
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
yellow
Pf
139-140 °C
Solubilité
ethanol: 20 mg/mL
DMSO: <25 mg/mL
H2O: insoluble
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1cc(\C=C(\C#N)C#N)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H22N2O/c1-17(2,3)14-8-12(7-13(10-19)11-20)9-15(16(14)21)18(4,5)6/h7-9,21H,1-6H3
Clé InChI
MZOPWQKISXCCTP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... EGFR(1956) , ORAI1(84876) , PDGFRA(5156) , PDGFRB(5159)
mouse ... Eef2k(13631) , Prkaca(18747) , Prkca(18750) , Src(20779)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges