SYNS380216
Synthware™ long syringe needle for solvent retrieval
Gauge 18, O.D. × L 1.2 mm × 180 mm , Bevel Tip, stainless steel
Synonyme(s) :
Synthware S380216, stainless steel syringe needle, bevel tip needle
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech S380216
D.E. × L
1.2 mm × 180 mm , Bevel Tip
Calibre de l'aiguille
18 , Bevel Tip
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages