SYNF816100SN
Synthware™ Volumetric flask, Class A with PFTE stopper
borosilicate glass 3.3, capacity 100 mL
Synonyme(s) :
Synthware F816100SN, measuring flask, graduated flask
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE
borosilicate glass 3.3
Caractéristiques
class A
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech F816100SN
Capacité
100 mL
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages