SRP6108
Neuron-Specific Enolase human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
2-phospho-D-glycerate hydro-lyase, ENO2, Enolase 2, Gamma-enolase, NSE, Neural enolase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
47 kDa (434 aa, 1-434 aa)
Conditionnement
pkg of 100 μg
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... ENO2(2026)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable