SRP5117
PCNA, His tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
MGC8367
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
~37 kDa
Numéro d'accès NCBI
Application(s)
cell analysis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PCNA(5111)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable