SRP3258
DKK-1 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Dickkopf-1, Dickkopf-related protein-1, SK
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Essai
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
35-40 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white to off-white
Adéquation
suitable for molecular biology
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... DKK1(22943)
Description générale
The Dkk-1 gene is a prototype member of a newly identified gene family that encodes secreted glycoproteins responsible for regulating cell fate and neural patterning during embryonic development.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable