Principaux documents
SRP0583
Sigma-Aldrich
Human CD46-BC, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
membrane co-factor protein
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
34.2 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CD46(4179)
Description générale
Human CD46-BC, also known as membrane co-factor protein, Genbank Accession No. BC_030594, a.a. 35-328 with C-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 36.6 kDa (precursor), 34.2 kDa (mature). Note: this protein is expressed with a 34 amino acid signal sequence that is cleaved after secretion and is heavily glycosylated, resulting in a protein that runs at a higher apparent MW.
Forme physique
Aqueous solution
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable