Principaux documents
SRP0532
Sigma-Aldrich
B7-H4, His-Tag, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
B7 H4, B7H4, B7S1, B7x
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
28.6 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... VTCN1(79679)
Description générale
Human secreted B7-H4, also known as B7x and B7S1, with C-terminal His-Avitag . GenBank Accession No. NM_078902, a.a 29-258 expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotin-labeled using Avitag technology. MW = 28.6 kDa (monomer). This protein runs at a higher M.W. by SDSPAGE due to glycosylation.
Forme physique
Aqueous solution
Informations légales
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable