SRP0430
PDE4A4B active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥40% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
DPDE2, PDE46, phosphodiesterase 4A, cAMP-specific
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Pureté
≥40% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
124 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PDE4A(5141)
Description générale
Application
Définition de l'unité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable