SRP0406
Histone H2a full length human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
H2AFQ, histone cluster 2, H2ac
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
14.8 kDa
Conditionnement
pkg of 1 mg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
1.2 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... HIST2H2AC(8338)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable