SRE0044
Trypsin inhibitor
lyophilized powder, suitable for mammalian cell culture
Synonyme(s) :
SBTI
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Inhibiteur de trypsine from Glycine max (soybean), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, suitable for cell culture
Source biologique
Glycine max (soybean)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
20 kDa
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Solubilité
0.067 M sodium phosphate buffer, pH 7.6: 1 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Composants
Définition de l'unité
Notes préparatoires
Les solutions maintiennent leur activité lorsqu′elles sont conservées à court terme entre 2 et 8 °C. Les solutions sont stables en aliquotes congelés à -20 °C.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable