SPC50120
SP Sephadex® C-50 sodium form
Synonyme(s) :
Sulfopropyl Sephadex®
About This Item
Produits recommandés
Taille des billes
40-125 μm (dry)
Niveau de qualité
Dimension de pores
200,000 exclusion limit (av. mol. wt.)
pH de fonctionnement
2-10
Capacité
2.0-2.8 meq/g ion exchange capacity
2.0-2.8 meq/g
Compatibilité
mode of use strong cation exchange chromatography
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable