SML3724
Troxerutin
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[3,4-bis(2-Hydroxyethoxy)phenyl]-3-[[6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-7-(2-hydroxyethoxy)-4H-1-benzopyran-4-one, 7,3′,4′-tris[O-(2-hydroxyethyl)]rutin, Trihydroxyethylrutin, Troxerutinum, tri(hydroxyethyl)rutoside, trioxyethylrutin, vitaminP4
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable