Merck
SML3602
Pipobroman
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,​1′-​(1,​4-​Piperazinediyl)​bis[3-​bromo-1-​propanone, 1,​4-​bis(3-​Bromo-​1-​oxopropyl)​-piperazine, N,N-Bis-(3-bromopropionyl)-piperazine, NSC-​25154
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16Br2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.05
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
BrCCC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)CCBr
InChI
1S/C10H16Br2N2O2/c11-3-1-9(15)13-5-7-14(8-6-13)10(16)2-4-12/h1-8H2
InChI key
NJBFOOCLYDNZJN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Anti-cancer drug, cytostatic alkylating agent
Pipobroman is an alkylating agent that is used as anti-cancer drug. It also has clinical activity in polycythemia vera and thrombocythemia.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c