Principaux documents
SML3409
Sigma-Aldrich
ATN-224
≥95% (elemental analysis)
Synonyme(s) :
2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium tetrathiomolybdate, ALXN1840, Bis-Choline-Tetrathiomolybdate, Tiomolibdate Choline, WTX101
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H28N2O2 · MoS4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥95% (elemental analysis)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
, Orange to very dark red
Solubilité
H2O: ≥0.1 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
S=[Mo]([S-])([S-])=S.C[N+](C)(CCO)C.C[N+](C)(CCO)C
InChI
1S/2C5H14NO.Mo.4S/c2*1-6(2,3)4-5-7;;;;;/h2*7H,4-5H2,1-3H3;;;;;/q2*+1;;;;2*-1
Clé InChI
NEYVHGQOGHJAAD-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
ATN-224 (Bis-Choline-Tetrathiomolybdate) is an orally available and potent inhibitor of superoxide dismutase 1 (SOD1) that exhibit potent anticancer activities. ATN-224 is a copper chelator that rapidly lowers free coper levels and improve clinical symptoms in Wilson′s disease patients.
Inhibitor of superoxide dismutase 1 (SOD1); Reactive oxygen species (ROS) scavenging blocker
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable