SML3326
WSP5
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,1′-(3-Oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthene]-3′,6′-diyl) bis[2-(2-pyridinyldithio)benzoate], Benzoic acid, 2-(2-pyridinyldithio)-, 1,1′-(3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthene]-3′,6′-diyl) ester, H2S fluorescent probe WSP5, Hydrogen sulfide fluorescent probe WSP-5, WSP-5
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=C(SSC2=NC=CC=C2)C=CC=C1)OC3=CC=C4C(OC5=CC(OC(C6=C(SSC7=NC=CC=C7)C=CC=C6)=O)=CC=C5C48OC(C9=C8C=CC=C9)=O)=C3
InChI
1S/C44H26N2O7S4/c47-41(30-12-2-5-15-37(30)54-56-39-17-7-9-23-45-39)50-27-19-21-33-35(25-27)52-36-26-28(20-22-34(36)44(33)32-14-4-1-11-29(32)43(49)53-44)51-42(48)31-13-3-6-16-38(31)55-57-40-18-8-10-24-46-40/h1-26H
Clé InChI
DSMMZTASSIAQPQ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable