SML3279
BC-2059
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
BC 2059, BC2059, Tegatrabetan, Tegavivint, rel-2,7-Bis[[(3R,5S)-3,5-dimethyl-1-piperidinyl]sulfonyl]-9,10-anthracenedione 9,10-dioxime
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(N5C[C@H](C[C@H](C5)C)C)c1cc2c(cc1)C(c3c(cc(cc3)[S](=O)(=O)N4C[C@H](C[C@H](C4)C)C)C2N=O)N=O
InChI
1S/C28H36N4O6S2/c1-17-9-18(2)14-31(13-17)39(35,36)21-5-7-23-25(11-21)28(30-34)26-12-22(6-8-24(26)27(23)29-33)40(37,38)32-15-19(3)10-20(4)16-32/h5-8,11-12,17-20,27-28H,9-10,13-16H2,1-4H3/t17-,18+,19-,20+,27?,28?
Clé InChI
LQQUOMJXUXVPRB-IOTKHNBZSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable