SML3185
CGP 48664 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(E)-2-(4-carbamimidoyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidene)hydrazine-1-carboximidamide dihydrochloride, (E)-2-[4-(Aminoiminomethyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidene]hydrazinecarboximidamide dihydrochloride, 4-Amidino-1-indanone-2′-amidinohydrazone dihydrochloride, 4-Amidinoindan-1-one-2?-amidinohydrazone dihydrochloride, CGP 48664A dihydrochloride, CGP48664 dihydrochloride, CMA 48664 dihydrochloride, SAM486A dihydrochloride, Sardomozide dihydrochlorid, Sardomozide dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC(C1=CC=CC2=C1CC/C2=N\NC(N)=N)=N.Cl.Cl
InChI
1S/C11H14N6/c12-10(13)8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(7)16-17-11(14)15/h1-3H,4-5H2,(H3,12,13)(H4,14,15,17)/b16-9+
Clé InChI
CYPGNVSXMAUSJY-CXUHLZMHSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable