SML2916
AAL-R
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-2-Amino-2-methyl-4-[4-(heptyloxy)phenyl]butan-1-ol, (R)-2-Amino-4-(4-(heptyloxy)phenyl)-2-methylbutan-1-ol, (R)-2-Amino-4-(4-heptyloxyphenyl)-2-methylbutanol, AAL(R)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@](N)(CO)CCC1=CC=C(C=C1)OCCCCCCC
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable