SML2604
BAY-885
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
BAY 885, BAY885, [2-Amino-4-(trifluoromethoxy)phenyl]{4-[7-(4-methylpiperazin-1-yl)pyrido[3,2-d]pyrimidin-4-yl]piperidin-1-yl}methanone
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(N1CCC(CC1)C2=C3C(C=C(C=N3)N4CCN(CC4)C)=NC=N2)C5=CC=C(C=C5N)OC(F)(F)F
InChI
1S/C25H28F3N7O2/c1-33-8-10-34(11-9-33)17-12-21-23(30-14-17)22(32-15-31-21)16-4-6-35(7-5-16)24(36)19-3-2-18(13-20(19)29)37-25(26,27)28/h2-3,12-16H,4-11,29H2,1H3
Clé InChI
QXURFIGBRGWPQD-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable