Principaux documents
SML2525
Sigma-Aldrich
Tafluprost
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E)-3,3-Difluoro-4-phenoxy-1-buten-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-5-heptenoic acid 1-methylethyl ester, 16-phenoxy-15-deoxy-15,15-difluoro-17,18,19,20-tetranorprostaglandin F2α isopropyl ester, AFP-168
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H34F2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
oil
Activité optique
[α]/D +20 to +25°, c = 1 in chloroform-d
Couleur
colorless to yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(COc2ccccc2)\C=C\C1C(CC(C1C\C=C\CCCC(=O)OC(C)C)O)O
InChI
1S/C25H34F2O5/c1-18(2)32-24(30)13-9-4-3-8-12-20-21(23(29)16-22(20)28)14-15-25(26,27)17-31-19-10-6-5-7-11-19/h3,5-8,10-11,14-15,18,20-23,28-29H,4,9,12-13,16-17H2,1-2H3/b8-3+,15-14+
Clé InChI
WSNODXPBBALQOF-ZHDUIJGQSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Taflupost is a prostaglandin F2α agonist that lowers intraocular pressure and is used in the treatment of glaucoma. It has high affinity and selectivity for the fluoroprostaglandin (FP) receptor PGF2α. Tafluprost is believed to reduce the intraocular pressure (IOP) by increasing the outflow of aqueous humor. Tafluprost is a pro-drug. The active metabolite is the free acid.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable