SML2335
IACS-9571 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
IACS 009571-001-4 trifluoroacetate, N-(6-(3-(4-(Dimethylamino)butoxy)-5-propoxyphenoxy)-1,3-dimethyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)-3,4-dimethoxybenzenesulfonamide trifluoroacetate, N-[6-[3-[4-(Dimethylamino)butoxy]-5-propoxyphenoxy]-2,3-dihydro-1,3-dimethyl-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl]-3,4-dimethoxybenzenesulfonamide trifluoroacetate
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=S(C1=CC=C(C(OC)=C1)OC)(NC2=C(C=C(C3=C2)N(C(N3C)=O)C)OC4=CC(OCCC)=CC(OCCCCN(C)C)=C4)=O.FC(F)(C(O)=O)F
InChI
1S/C32H42N4O8S.C2HF3O2/c1-8-14-42-22-16-23(43-15-10-9-13-34(2)3)18-24(17-22)44-30-21-28-27(35(4)32(37)36(28)5)20-26(30)33-45(38,39)25-11-12-29(40-6)31(19-25)41-7;3-2(4,5)1(6)7/h11-12,16-21,33H,8-10,13-15H2,1-7H3;(H,6,7)
Clé InChI
GAOCLDPTFLDJIP-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable