A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H35N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
573.68
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCN1C(CN(CC2=CC=C3OCOC3=C2)CC4=CC5=C(C=C4)OCO5)=C(N=C1C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7
InChI
1S/C36H35N3O4/c1-2-3-18-39-30(35(28-10-6-4-7-11-28)37-36(39)29-12-8-5-9-13-29)23-38(21-26-14-16-31-33(19-26)42-24-40-31)22-27-15-17-32-34(20-27)43-25-41-32/h4-17,19-20H,2-3,18,21-25H2,1H3
InChI key
ITACCRHKSPSKKL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
C5a receptor inverse agonist
NDT 9513727 is novel potent, selective and orally available C5a receptor inverse agonist.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c