SML1468
Dienogest
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(17a)-17-Hydroxy-3-oxo-19-norpregna-4,9-diene-21-nitrile, 17-Hydroxy-3-oxo-19-norpregna-4,9-diene-21-nitrile, 17-cyanomethyl-17-hydroxy-estra-4,9-dien-3-one
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -305 to -325°, c = 1 in dichloromethane
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O[C@@]1(CC#N)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CCC4=C3CC[C@@]21C)=O
InChI
1S/C20H25NO2/c1-19-8-6-16-15-5-3-14(22)12-13(15)2-4-17(16)18(19)7-9-20(19,23)10-11-21/h12,17-18,23H,2-10H2,1H3/t17-,18+,19+,20-/m1/s1
Clé InChI
AZFLJNIPTRTECV-FUMNGEBKSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable