Principaux documents
SML1317
Sigma-Aldrich
XAP044
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
7-Hydroxy-3-(4-iodophenoxy)-4H-chromen-4-one, XAP 044
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H9IO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1C(OC2=CC=C(I)C=C2)=COC3=C1C=CC(O)=C3
InChI
1S/C15H9IO4/c16-9-1-4-11(5-2-9)20-14-8-19-13-7-10(17)3-6-12(13)15(14)18/h1-8,17H
Clé InChI
XXZKJJYWINSUMJ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
XAP044 is a brain penetrant, potent and selective mGlu7 (metabotropic glutamate receptor subtype 7) antagonist that inhibits lateral amygdala long-term potentiation (LTP) in brain slices from wild type mice. XAP044 binds to a pocket localized in mGlu7′s extracellular Venus flytrap domain (VFTD) close to the binding site of the orthosteric agonist L-glutamate. XAP044 exhibits a wide-spectrum anti-stress, antidepressant- and anxiolytic-like efficacy in rodent behavioral model.
Autres remarques
Light sensitive. This compound has Iodine and should be kept in the dark.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable