SML1296
6-Thio-2′-Deoxyguanosine
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
2′-Ddeoxy-6-thio-guanosine, 2′-Deoxy-6-thioguanosine, 2′-Deoxythioguanosine, 2-Amino-9-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-6-mercaptopurine, 2-Amino-9-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-9H-purine-6(1H)-thione (7CI,8CI), 6-Thio-dG, NSC 71261
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to brown
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
S=C1C2=C(N([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=N2)N=C(N)N1
InChI
1S/C10H13N5O3S/c11-10-13-8-7(9(19)14-10)12-3-15(8)6-1-4(17)5(2-16)18-6/h3-6,16-17H,1-2H2,(H3,11,13,14,19)/t4-,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
SCVJRXQHFJXZFZ-HSUXUTPPSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable